2-Phenyl-4-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520636-1G PC520636-5G
APOSPC520636-1GEA 176 EUR
APOSPC520636-1G APOSPC520636-5G
2-Phenyl-4-(trifluoromethyl)quinoline 97%
2-Phenyl-4-(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₆H₁₀F₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11226599
Núm. CAS: 64196-43-6