2-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520638-10G
PC520638-5G
APOSPC520638-10GEA
0
EUR
APOSPC520638-10G
APOSPC520638-5G
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formula:
C₇H₆F₃N Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11100538 Núm. CAS: 31181-54-1 |