Methyl-5-fluoropicolinate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 5-fluoropicolinate, Methyl 5-fluoropyridine-2-carboxylate
PC520639-1G PC520639-5G
APOSPC520639-1GEA 37.7 EUR
APOSPC520639-1G APOSPC520639-5G
Methyl-5-fluoropicolinate 98%
Methyl-5-fluoropicolinate
Formula: C₇H₆FNO₂
MW: 155,1300 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11845630
Núm. CAS: 107504-07-4