1-Bromo-3-(2,2-difluoropropyl)benzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520641-1G
PC520641-5G
APOSPC520641-1GEA
257
EUR
APOSPC520641-1G
APOSPC520641-5G
1-Bromo-3-(2,2-difluoropropyl)benzene 97%
1-Bromo-3-(2,2-difluoropropyl)benzene
Formula:
C₉H₉BrF₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11226516 Núm. CAS: 1099598-19-2 |