(2,2,2-Trifluoro-1-methylethyl)benzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520642-1G PC520642-500MG PC520642-5G
APOSPC520642-1GEA 315 EUR
APOSPC520642-1G APOSPC520642-500MG APOSPC520642-5G
(2,2,2-Trifluoro-1-methylethyl)benzene 97%
(2,2,2-Trifluoro-1-methylethyl)benzene
Formula: C₉H₉F₃
MW: 174.17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11226603
Núm. CAS: 161361-16-6