3-Chloro-2-methylbenzotrifluoride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC520643-1G PC520643-25G PC520643-5G
APOSPC520643-1GEA 72.5 EUR
APOSPC520643-1G APOSPC520643-25G APOSPC520643-5G
3-Chloro-2-methylbenzotrifluoride 97%
3-Chloro-2-methylbenzotrifluoride
Formula: C₈H₆ClF₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11226662
Núm. CAS: 93242-63-8