1-Bromo-3-(3,3,3-trifluoropropyl)benzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520644-10G PC520644-1G PC520644-5G
APOSPC520644-10GEA 1230 EUR
APOSPC520644-10G APOSPC520644-1G APOSPC520644-5G
1-Bromo-3-(3,3,3-trifluoropropyl)benzene 95%
1-Bromo-3-(3,3,3-trifluoropropyl)benzene
Formula: C₉H₈BrF₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11226672
Núm. CAS: 1099597-60-0