1,3-Dichloro-2-(3,3,3-trifluoropropyl)benzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520651-1G PC520651-5G
APOSPC520651-1GEA 193 EUR
APOSPC520651-1G APOSPC520651-5G
1,3-Dichloro-2-(3,3,3-trifluoropropyl)benzene 95%
1,3-Dichloro-2-(3,3,3-trifluoropropyl)benzene
Formula: C₉H₇Cl₂F₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11226648
Núm. CAS: 1099597-55-3