1-Chloro-4-(1,1-difluoroethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520655-1G PC520655-5G
APOSPC520655-1GEA 136 EUR
APOSPC520655-1G APOSPC520655-5G
1-Chloro-4-(1,1-difluoroethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene 97%
1-Chloro-4-(1,1-difluoroethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene
Formula: C₉H₆ClF₅
MW: 244,59 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11845801
Núm. CAS: 1138444-94-6