4-Fluoro-1,2-bis-(trifluoromethyl)benzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520657-25G
PC520657-5G
APOSPC520657-25GEA
582
EUR
APOSPC520657-25G
APOSPC520657-5G
4-Fluoro-1,2-bis-(trifluoromethyl)benzene 97%
4-Fluoro-1,2-bis-(trifluoromethyl)benzene
Formula:
C₈H₃F₇ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11100160 Núm. CAS: 1092349-75-1 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...