1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520659-1G PC520659-5G
APOSPC520659-1GEA 222 EUR
APOSPC520659-1G APOSPC520659-5G
1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formula: C₈H₂F₈
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11226681
Núm. CAS: 27059-24-1