(2,6-Dichloropyrimidin-4-yl)(4-fluorophenyl)methanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520661-1G PC520661-500MG PC520661-5G
APOSPC520661-1GEA 176 EUR
APOSPC520661-1G APOSPC520661-500MG APOSPC520661-5G
(2,6-Dichloropyrimidin-4-yl)(4-fluorophenyl)methanone 95%
(2,6-Dichloropyrimidin-4-yl)(4-fluorophenyl)methanone
Formula: C₁₁H₅Cl₂FN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11100517
Núm. CAS: 1099597-81-5