(3-Fluoropyridin-4-yl)methanol 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC520662-1G PC520662-5G
APOSPC520662-1GEA 21.9 EUR
APOSPC520662-1G APOSPC520662-5G
(3-Fluoropyridin-4-yl)methanol 99%
(3-Fluoropyridin-4-yl)methanol
Formula: C₆H₆FNO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11656367
Núm. CAS: 870063-60-8