(4,4-Difluorocyclohexyl)methanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC520664-25G PC520664-5G
APOSPC520664-25GEA 277 EUR
APOSPC520664-25G APOSPC520664-5G
(4,4-Difluorocyclohexyl)methanol 97%
(4,4-Difluorocyclohexyl)methanol
Formula: C₇H₁₂F₂O
Pto. Ebullición: 207…213 °C
Densidad: 1,1543 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 101 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11847775
Núm. CAS: 178312-48-6