2,3-Dibromo-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520667-1G PC520667-500MG PC520667-5G
APOSPC520667-1GEA 280 EUR
APOSPC520667-1G APOSPC520667-500MG APOSPC520667-5G
2,3-Dibromo-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2,3-Dibromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₂Br₂F₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11100541
Núm. CAS: 1099598-01-2