1-Fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520670-10G PC520670-1G PC520670-500MG
APOSPC520670-10GEA 1120 EUR
APOSPC520670-10G APOSPC520670-1G APOSPC520670-500MG
1-Fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
1-Fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formula: C₈H₆F₄
MW: 178.13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11100172
Núm. CAS: 93524-64-2