1-Fluoro-3-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520671-10G PC520671-5G
APOSPC520671-10GEA 698 EUR
APOSPC520671-10G APOSPC520671-5G
1-Fluoro-3-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
1-Fluoro-3-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formula: C₈H₆F₄
MW: 178.13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11100171
Núm. CAS: 81577-08-4