2-Bromo-3,5,6-trifluoropyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520676-1G PC520676-5G
APOSPC520676-1GEA 78.3 EUR
APOSPC520676-1G APOSPC520676-5G
2-Bromo-3,5,6-trifluoropyridine 95%
2-Bromo-3,5,6-trifluoropyridine
Formula: C₅HBrF₃N
MW: 211.97 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12031583
Núm. CAS: 1186194-66-0