2-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520681-10G PC520681-1G PC520681-5G
APOSPC520681-10GEA 931 EUR
APOSPC520681-10G APOSPC520681-1G APOSPC520681-5G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₇H₆F₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12546975
Núm. CAS: 106877-18-3