4,5-Bis(trifluoromethyl)imidazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520685-10G PC520685-1G PC520685-5G
APOSPC520685-10GEA 1630 EUR
APOSPC520685-10G APOSPC520685-1G APOSPC520685-5G
4,5-Bis(trifluoromethyl)imidazole 97%
4,5-Bis(trifluoromethyl)imidazole
Formula: C₅H₂F₆N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12546953
Núm. CAS: 651-34-3