3-(1,1-Difluoroethyl)pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC520688-1G PC520688-500MG PC520688-5G
APOSPC520688-1GEA 396 EUR
APOSPC520688-1G APOSPC520688-500MG APOSPC520688-5G
3-(1,1-Difluoroethyl)pyridine 97%
3-(1,1-Difluoroethyl)pyridine
Formula: C₇H₇F₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12404951
Núm. CAS: 114468-03-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III