3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC520693-1G PC520693-5G
APOSPC520693-1GEA 42.2 EUR
APOSPC520693-1G APOSPC520693-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formula: C9H6BrF3O2
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13194218
Núm. CAS: 1161362-01-1
UN: 3261
ADR: 8,II