1-Chloro-2-(1,1-difluoroethyl)benzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520697-10G PC520697-1G PC520697-5G
APOSPC520697-10GEA 838 EUR
APOSPC520697-10G APOSPC520697-1G APOSPC520697-5G
1-Chloro-2-(1,1-difluoroethyl)benzene 95%
1-Chloro-2-(1,1-difluoroethyl)benzene
Formula: C₈H₇ClF₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14525553
Núm. CAS: 1204295-71-5