2-Amino-3,3,3-trifluoropropionic acid ethylester hydrochloride 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 2-amino-3,3,3-trifluoropropionate hydrochloride, Ethyl 2-amino-3,3,3-trifluoropropanoate hydrochloride
PC520698-1G PC520698-5G
APOSPC520698-1GEA 151 EUR
APOSPC520698-1G APOSPC520698-5G
2-Amino-3,3,3-trifluoropropionic acid ethylester hydrochloride 96%
2-Amino-3,3,3-trifluoropropionic acid ethylester hydrochloride
Formula: C₅H₉ClF₃NO₂
MW: 207,58 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14525479
Núm. CAS: 193140-71-5