4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid methyl ester 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520700-25G PC520700-5G
APOSPC520700-25GEA 815 EUR
APOSPC520700-25G APOSPC520700-5G
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid methyl ester 97%
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid methyl ester
Formula: C₉H₁₃F₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14525503
Núm. CAS: 1204296-05-8