1-Nitro-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520701-1G
PC520701-25G
PC520701-5G
APOSPC520701-1GEA
118
EUR
APOSPC520701-1G
APOSPC520701-25G
APOSPC520701-5G
1-Nitro-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
1-Nitro-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formula:
C₈H₆F₃NO₂ MW: 205.14 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD14525531 Núm. CAS: 3764-36-1 |