1-Nitro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520702-10G
PC520702-1G
PC520702-5G
APOSPC520702-10GEA
597
EUR
APOSPC520702-10G
APOSPC520702-1G
APOSPC520702-5G
1-Nitro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
1-Nitro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formula:
C₈H₆F₃NO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD14525517 Núm. CAS: 145914-06-3 |