2-Chloro-4-(difluoromethyl)-1-fluorobenzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520704-1G PC520704-25G PC520704-5G
APOSPC520704-1GEA 141 EUR
APOSPC520704-1G APOSPC520704-25G APOSPC520704-5G
2-Chloro-4-(difluoromethyl)-1-fluorobenzene 95%
2-Chloro-4-(difluoromethyl)-1-fluorobenzene
Formula: C₇H₄ClF₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14698545
Núm. CAS: 1214372-57-2