4-(Difluoromethyl)-2-fluoro-1-methylbenzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520705-1G PC520705-5G
APOSPC520705-1GEA 164 EUR
APOSPC520705-1G APOSPC520705-5G
4-(Difluoromethyl)-2-fluoro-1-methylbenzene 97%
4-(Difluoromethyl)-2-fluoro-1-methylbenzene
Formula: C₈H₇F₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14698598
Núm. CAS: 1214334-21-0