1-(1,1-Difluoroethyl)-3-nitrobenzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520706-10G PC520706-1G PC520706-5G
APOSPC520706-10GEA 1160 EUR
APOSPC520706-10G APOSPC520706-1G APOSPC520706-5G
1-(1,1-Difluoroethyl)-3-nitrobenzene 95%
1-(1,1-Difluoroethyl)-3-nitrobenzene
Formula: C₈H₇F₂NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14525560
Núm. CAS: 40788-04-3