1-(Difluoromethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520710-10G PC520710-1G PC520710-5G
APOSPC520710-10GEA 966 EUR
APOSPC520710-10G APOSPC520710-1G APOSPC520710-5G
1-(Difluoromethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene 97%
1-(Difluoromethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Formula: C₉H₄F₈
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14698530
Núm. CAS: 1214388-66-5