1-Chloro-4-(difluoromethyl)-2-fluorobenzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520711-10G PC520711-1G PC520711-5G
APOSPC520711-10GEA 651 EUR
APOSPC520711-10G APOSPC520711-1G APOSPC520711-5G
1-Chloro-4-(difluoromethyl)-2-fluorobenzene 95%
1-Chloro-4-(difluoromethyl)-2-fluorobenzene
Formula: C₇H₄ClF₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14698548
Núm. CAS: 1214333-76-2