2-(Difluoromethyl)-4-fluoro-1-nitrobenzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520712-10G
PC520712-1G
PC520712-5G
APOSPC520712-10GEA
1040
EUR
APOSPC520712-10G
APOSPC520712-1G
APOSPC520712-5G
2-(Difluoromethyl)-4-fluoro-1-nitrobenzene 95%
2-(Difluoromethyl)-4-fluoro-1-nitrobenzene
Formula:
C₇H₄F₃NO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD14698664 Núm. CAS: 1214333-17-1 |