2-(Difluoromethyl)-4-fluoro-1-(trifluoromethyl)benzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520714-1G PC520714-5G
APOSPC520714-1GEA 245 EUR
APOSPC520714-1G APOSPC520714-5G
2-(Difluoromethyl)-4-fluoro-1-(trifluoromethyl)benzene 95%
2-(Difluoromethyl)-4-fluoro-1-(trifluoromethyl)benzene
Formula: C₈H₄F₆
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14698654
Núm. CAS: 1214358-19-6