2-Bromo-5-(1,1-difluoroethyl)pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520716-1G PC520716-5G
APOSPC520716-1GEA 279 EUR
APOSPC520716-1G APOSPC520716-5G
2-Bromo-5-(1,1-difluoroethyl)pyridine 97%
2-Bromo-5-(1,1-difluoroethyl)pyridine
Formula: C₇H₆BrF₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16140182
Núm. CAS: 1211521-60-6