2-Bromo-6-(1,1-difluoroethyl)pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520718-1G PC520718-500MG PC520718-5G
APOSPC520718-1GEA 373 EUR
APOSPC520718-1G APOSPC520718-500MG APOSPC520718-5G
2-Bromo-6-(1,1-difluoroethyl)pyridine 95%
2-Bromo-6-(1,1-difluoroethyl)pyridine
Formula: C₇H₆BrF₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16140181
Núm. CAS: 1211535-69-1