3,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520719-1G PC520719-5G
APOSPC520719-1GEA 268 EUR
APOSPC520719-1G APOSPC520719-5G
3,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₂Cl₂F₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16140184
Núm. CAS: 1221272-92-9