2-Difluoromethylbenzoic acid methyl ester 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520720-10G PC520720-1G PC520720-5G
APOSPC520720-10GEA 975 EUR
APOSPC520720-10G APOSPC520720-1G APOSPC520720-5G
2-Difluoromethylbenzoic acid methyl ester 95%
2-Difluoromethylbenzoic acid methyl ester
Formula: C₉H₈F₂O₂
MW: 186,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16140192
Núm. CAS: 1018678-48-2