3-Bromo-5-(difluoromethyl)pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520723-500MG PC520723-5G PC520723-1G
APOSPC520723-500MGEA 114 EUR
APOSPC520723-500MG APOSPC520723-5G APOSPC520723-1G
3-Bromo-5-(difluoromethyl)pyridine 95%
3-Bromo-5-(difluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₄BrF₂N
Pto. Ebullición: 35…40 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD16140196
Núm. CAS: 114468-04-1