2-Cloro-8-fluoroquinolina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520725-25G PC520725-5G
APOSPC520725-25GEA 2350 EUR
APOSPC520725-25G APOSPC520725-5G
2-Cloro-8-fluoroquinolina 95%
2-Cloro-8-fluoroquinolina
Formula: C₉H₅ClFN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16140178
Núm. CAS: 124467-23-8