1-(Difluorophenylmethyl)-4-methylbenzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520726-1G PC520726-5G PC520726-25G
APOSPC520726-1GEA 87 EUR
APOSPC520726-1G APOSPC520726-5G APOSPC520726-25G
1-(Difluorophenylmethyl)-4-methylbenzene 97%
1-(Difluorophenylmethyl)-4-methylbenzene
Formula: C₁₄H₁₂F₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16140157
Núm. CAS: 174075-29-7