2,6-Dichloro-4-(difluoromethyl)pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520728-1G PC520728-5G
APOSPC520728-1GEA 396 EUR
APOSPC520728-1G APOSPC520728-5G
2,6-Dichloro-4-(difluoromethyl)pyridine 97%
2,6-Dichloro-4-(difluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₃Cl₂F₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16658727
Núm. CAS: 1201675-01-5