6-Chloro-8-fluoroquinoline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520731-10G PC520731-1G PC520731-5G
APOSPC520731-10GEA 1160 EUR
APOSPC520731-10G APOSPC520731-1G APOSPC520731-5G
6-Chloro-8-fluoroquinoline 95%
6-Chloro-8-fluoroquinoline
Formula: C₉H₅ClFN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16658595
Núm. CAS: 52200-53-0