3-Bromo-2-(difluoromethyl)pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520736-1G PC520736-5G
APOSPC520736-1GEA 361 EUR
APOSPC520736-1G APOSPC520736-5G
3-Bromo-2-(difluoromethyl)pyridine 95%
3-Bromo-2-(difluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₄BrF₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16875638
Núm. CAS: 1211520-77-2