1-(4-Bromothiophen-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520737-10G PC520737-1G PC520737-5G
APOSPC520737-10GEA 1630 EUR
APOSPC520737-10G APOSPC520737-1G APOSPC520737-5G
1-(4-Bromothiophen-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone 97%
1-(4-Bromothiophen-2-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Formula: C₆H₂BrF₃OS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17168376
Núm. CAS: 1252046-14-2