3-Bromo-4-(difluoromethyl)pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520738-1G PC520738-5G
APOSPC520738-1GEA 350 EUR
APOSPC520738-1G APOSPC520738-5G
3-Bromo-4-(difluoromethyl)pyridine 95%
3-Bromo-4-(difluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₄BrF₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18257232
Núm. CAS: 114468-05-2