2-Fluoro-4-nitro-1-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520740-10G PC520740-1G PC520740-5G
APOSPC520740-10GEA 1400 EUR
APOSPC520740-10G APOSPC520740-1G APOSPC520740-5G
2-Fluoro-4-nitro-1-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
2-Fluoro-4-nitro-1-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formula: C₈H₅F₄NO₂
MW: 223,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18384835
Núm. CAS: 1262412-94-1