2,2-Difluoro-1-phenylcyclopropanecarboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520742-1G PC520742-500MG PC520742-5G
APOSPC520742-1GEA 361 EUR
APOSPC520742-1G APOSPC520742-500MG APOSPC520742-5G
2,2-Difluoro-1-phenylcyclopropanecarboxylic acid 97%
2,2-Difluoro-1-phenylcyclopropanecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₈F₂O₂
MW: 198,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18434522
Núm. CAS: 156021-07-7