4,4-Difluoropiperidine-1-sulphonyl chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520746-250MG PC520746-500MG
APOSPC520746-250MGEA 792 EUR
APOSPC520746-250MG APOSPC520746-500MG
4,4-Difluoropiperidine-1-sulphonyl chloride 95%
4,4-Difluoropiperidine-1-sulphonyl chloride
Formula: C₅H₈ClF₂NO₂S
MW: 219,64 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18917106
Núm. CAS: 1224929-81-0