(1-Benzyl-4,4-difluoropiperidin-3-yl)methanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520747-1G PC520747-500MG PC520747-5G
APOSPC520747-1GEA 257 EUR
APOSPC520747-1G APOSPC520747-500MG APOSPC520747-5G
(1-Benzyl-4,4-difluoropiperidin-3-yl)methanol 95%
(1-Benzyl-4,4-difluoropiperidin-3-yl)methanol
Formula: C₁₃H₁₇F₂NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18909828
Núm. CAS: 1303973-25-2